Läs mer
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-3 C8 ec HPLC-kolonner
Produktkod. 12727800 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
Diameter (metrisk):
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12727800
Brand: Macherey-Nagel™ 760059.46
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kolumnkemi Octyl
Kolumnformat Analytisk kolonn
Tvärbindning Octyl
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Flödeshastighet 1 ml/min
För användning med För HPLC, GC, TLC , SPE Applications
Funktionalitet/Interaktionstyp Hydrofobisk
Hydrofobicitet Ja
Längd (metrisk) 100 mm
Max. Tryck 8700 psi (600 bar)
Mobilfaskompatibilitet Acetonitril/vatten
Partikelform Sfärisk
Partikelstorlek 3 μm
pH 1 till 9
Porstorlek 110Å
Porvolym 0.9 mL/g
Kvantitet 1 st
Lösningsmedel Acetonitril/vatten
Ytarea 340 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L7
Stationär fas C8
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 10.5%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Material Rostfritt stål
Typ EC-kolumn
Teknik Analytisk HPLC