Specifikationer
| Kolumnkemi | Kiseldioxid |
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| För användning med | HPLC |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Max. Tryck | 8700 psi (600 bar) |
| Metall Orenhet | <10 ppm |
| Mobilfaskompatibilitet | n-heptan |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Visa mer |