Läs mer
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 NH2-RP EC standardkolumn
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Längd (metrisk):
125 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 2 mm |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Max. Tryck | 8700 psi (600 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 110Å |
| Ytarea | 340 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L8 |
| Visa mer |