Läs mer
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 NH2-RP EC standardkolumn
Produktkod. 12645979 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Längd (metrisk):
125 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12645979
Brand: Macherey-Nagel™ 760732.30
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kolumnformat: Analytisk kolumn; Kolbelastning: 2,50%; Porstorlek: 110Å ; Kolumnfas: Omvänd fas, normal fas, jonbyte, HILIC
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 3 mm
Längd (metrisk) 250 mm
Max. Tryck 8700 psi (600 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 110Å
Ytarea 340 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L8
Stationär fas Amino (NH2)
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 2.5%
Kolumntyp Blandat läge
Endcapped Nej
Fas Omvänd fas, normal fas, jonbyte, HILIC
Typ EC-standardkolumn