Läs mer
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Analytisk EC-standardkolumn
Produktkod. 12737810 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
Diameter (metrisk):
4.6 mm
Kolbelastning:
14%
18%
Partikelstorlek:
5 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12737810
Brand: Macherey-Nagel™ 760204.46
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd EC-standardkolonner för analytisk HPLC (High Performance Liquid Chromatography). Nucleodur™ C18 Analytical EC Standard Columns finns i en mängd olika längder och inre diametrar.
Nyckelfunktioner:
  • Stabil i 100 % vattenhaltiga mobilfassystem
  • Intressanta polära selektivitetsegenskaper
  • Utmärkt basdeaktivering; lämplig för LC/MS på grund av låga blödningsegenskaper
Tekniska egenskaper:
  • Specialfas med polär ändkapsling
  • Porstorlek 110Å
  • Partikelstorlekar 1,8μ m, 3μ m och 5μ m
  • 7 och 10μ m partiklar för förberedande ändamål på begäran
  • Kolhalt 14 %
  • pH-stabilitet –19
Rekommenderad applikation:
  • Analgetika, penicillinantibiotika, nukleinsyrabaser, vattenlösliga vitaminer, komplexbildare, organiska syror
Specifikationer
Kolumnkemi Kiseldioxid
Kolumnformat Analytisk kolonn
Tvärbindning Octadecyl
Diameter (metrisk) 4.6 mm
För användning med HPLC
Längd (metrisk) 100 mm
Max. Tryck 8700 psi (600 bar)
Mobilfaskompatibilitet Acetonitril/vatten
Partikelstorlek 5 μm
pH 1 till 9
Porstorlek 110Å
Kvantitet 1 st
Lösningsmedel Acetonitril/vatten
Ytarea 340 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18 Pyramid
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 14%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Typ Analytisk EC-kolumn