Läs mer
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Analytisk EC-standardkolumn
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
Diameter (metrisk):
4.6 mm
Kolbelastning:
14%
18%
Partikelstorlek:
5 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Nyckelfunktioner:
- Stabil i 100 % vattenhaltiga mobilfassystem
- Intressanta polära selektivitetsegenskaper
- Utmärkt basdeaktivering; lämplig för LC/MS på grund av låga blödningsegenskaper
Tekniska egenskaper:
- Specialfas med polär ändkapsling
- Porstorlek 110Å
- Partikelstorlekar 1,8μ m, 3μ m och 5μ m
- 7 och 10μ m partiklar för förberedande ändamål på begäran
- Kolhalt 14 %
- pH-stabilitet –19
Rekommenderad applikation:
- Analgetika, penicillinantibiotika, nukleinsyrabaser, vattenlösliga vitaminer, komplexbildare, organiska syror
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnkemi | Kiseldioxid |
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Tvärbindning | Octadecyl |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| För användning med | HPLC |
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Max. Tryck | 8700 psi (600 bar) |
| Mobilfaskompatibilitet | Acetonitril/vatten |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 1 till 9 |
| Visa mer |