Läs mer
Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™C18 Gravity HPLC-kolonn, 1,8 μm partikelstorlek
Produktkod. 12757800 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
1.8μ m
3 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12757800
Brand: Macherey-Nagel™ 760075.20
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för ultrasnabb HPLC-separation av ketoner. Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ C 18 Gravity HPLC-kolonn, μ1,8 m partikelstorlek är analytiska EC-kolonner med högren kiseldioxidfas för HPLC. Pelarna finns i en mängd olika diametrar och längder.
Dessa kolonner är lämpliga för övergripande sofistikerade analytiska separationer, inklusive ultrasnabb HPLC-separation av ketoner. De sammansättningsklasser som separeras inkluderar: läkemedel (t.ex. analgetika, antiinflammatoriska läkemedel, antidepressiva medel), herbicider, fytofarmaceutika och immunsuppressiva medel.
  • Lämplig för LC/MS och HPLC vid extrema pH
  • Överlägsen basavaktivering
  • Oktadecylmodifiering med hög densitet
  • Idealisk för metodutveckling
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Tvärbindning Octadecyl
Diameter (metrisk) 2 mm
För användning med För LC/MS och HPLC
Hydrofobicitet Nej
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 13050 psi (900 bar)
Partikelform Sfärisk
Partikelstorlek 1.8μ m
pH 1 till 11
Porstorlek 110Å
Kvantitet 1 st
Lösningsmedel Acetonitril/vatten
Ytarea 340 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18 Gravitation
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 18%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Material Rostfritt stål
Typ EC-kolumn
Teknik HPLC, LC/MS