Läs mer
Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™C18 Gravity HPLC-kolonn, 1,8 μm partikelstorlek
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
1.8μ m
3 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Dessa kolonner är lämpliga för övergripande sofistikerade analytiska separationer, inklusive ultrasnabb HPLC-separation av ketoner. De sammansättningsklasser som separeras inkluderar: läkemedel (t.ex. analgetika, antiinflammatoriska läkemedel, antidepressiva medel), herbicider, fytofarmaceutika och immunsuppressiva medel.
- Lämplig för LC/MS och HPLC vid extrema pH
- Överlägsen basavaktivering
- Oktadecylmodifiering med hög densitet
- Idealisk för metodutveckling
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Tvärbindning | Octadecyl |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| För användning med | För LC/MS och HPLC |
| Hydrofobicitet | Nej |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Max. Tryck | 11600 psi (800 bar) |
| Partikelform | Sfärisk |
| Partikelstorlek | 1.8μ m |
| pH | 1 till 11 |
| Visa mer |