Läs mer
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Gravity HPLC EC Guard Columns
Shop All Macherey-Nagel Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (metrisk) Inre:
3 mm
missing translation for 'unitSize'
Varje
Specifications
Specifications
| Kolbelastning | 18% |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| Längd (metrisk) | 4 mm |
| Porstorlek | 110Å |
| Typ | EC Guard Column |
| Diameter (metrisk) Inre | 3 mm |
| Stationär fas | NUCLEODUR™ C18 Gravitation |
| Mobilfaskompatibilitet | Acetonitril/vatten |
| Lösningsmedel | Acetonitril/vatten |
| Förpackningsmaterial | Kiseldioxid |
| Show More |