Läs mer
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis HPLC-kolumn
Produktkod. 12747830 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Längd (metrisk):
75 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
1.8μ m
3 μm
Kolbelastning:
20%
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12747830
Brand: Macherey-Nagel™ 760397.46
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kolumnkemi Polymer oktadecyl
Kolumnformat Analytisk kolonn
Tvärbindning Polymer oktadecyl
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Flödeshastighet 1 ml/min
För användning med För steroider, (o,p,m-) substituerade aromater, fettlösliga vitaminer.
Längd (metrisk) 75 mm
Max. Tryck 8700 psi (600 bar)
Mobilfaskompatibilitet Acetonitril/vatten
Partikelform Sfärisk
Partikelstorlek 3 μm
pH 1 till 10
Porstorlek 110Å
Kvantitet 1 st
Lösningsmedel Acetonitril/vatten
Ytarea 340 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18 Isis
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 20%
Kolumntyp Sterisk selektivitet
Endcapped Ja
Fas HILISK
Material Rostfritt stål
Typ EC-kolumn
Teknik Analytisk HPLC