Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Tvärbindning | Polymer Octadecyl |
| Diameter (metrisk) | 2 mm |
| För användning med | För LC/MS och HPLC |
| Hydrofobicitet | Nej |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Max. Tryck | 13050 psi (900 bar) |
| Partikelform | Sfärisk |
| Partikelstorlek | 1.8μ m |
| pH | 1 till 10 |
| Visa mer |