Läs mer
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Pyramid HPLC-kolonn
Produktkod. 12738732 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Längd (metrisk):
75 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12738732
Brand: Macherey-Nagel™ 760275.20
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kolumnformat: Analytisk kolumn; Kolbelastning: 14%; Porstorlek: 110Å ; Kolumnfas: Omvänd fas
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Tvärbindning Octadecyl
Diameter (metrisk) 2 mm
För användning med För LC/MS och HPLC
Hydrofobicitet Ja
Längd (metrisk) 75 mm
Max. Tryck 13050 psi (900 bar)
Partikelform Sfärisk
Partikelstorlek 1.8μ m
pH 1 till 9
Porstorlek 110Å
Kvantitet 1 st
Lösningsmedel Acetonitril/vatten
Ytarea 340 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18 Pyramid
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 14%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Material Rostfritt stål
Typ EC-kolumn
Teknik HPLC, LC/MS