Läs mer
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Pyramid HPLC-kolonner
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
Diameter (metrisk):
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnkemi | Octadecyl |
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Tvärbindning | Octadecyl |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Flödeshastighet | 1 ml/min |
| För användning med | För analytisk och preparativ separation av polära och midpolära föreningar |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Max. Tryck | 8700 psi (600 bar) |
| Mobilfaskompatibilitet | Acetonitril/vatten |
| Partikelform | Sfärisk |
| Visa mer |