Läs mer
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Pyramid HPLC-kolonner
Produktkod. p-8012219 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
Diameter (metrisk):
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12718732
Brand: Macherey-Nagel™ 760264.46
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kolumnformat: Analytisk kolumn; Kolbelastning: 14%; Porstorlek: 110Å ; Kolumnfas: Omvänd fas
Specifikationer
Kolumnkemi Octadecyl
Kolumnformat Analytisk kolonn
Tvärbindning Octadecyl
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Flödeshastighet 1 ml/min
För användning med För analytisk och preparativ separation av polära och midpolära föreningar
Längd (metrisk) 100 mm
Max. Tryck 8700 psi (600 bar)
Mobilfaskompatibilitet Acetonitril/vatten
Partikelform Sfärisk
Partikelstorlek 3 μm
pH 1 till 9
Porstorlek 110Å
Porvolym 0.9 mL/g
Kvantitet 1 st
Lösningsmedel Acetonitril/vatten
Ytarea 340 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18 Pyramid
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 14%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Material Rostfritt stål
Typ EC-kolumn
Teknik Analytisk HPLC