Läs mer
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Pyramid HPLC EC Guard Columns
Produktkod. 12758952 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
2 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre unitSize
12758952 2 mm Varje
1 options
Produktkod. 12758952 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 761915.20
I lager
Specifikationer
Kolbelastning 14%
pH 1 till 9
Partikelstorlek 1.8μ m
Längd (metrisk) 4 mm
Porstorlek 110Å
Typ EC Guard Column
Diameter (metrisk) Inre 2 mm
Stationär fas NUCLEODUR™ C18 Pyramid
Mobilfaskompatibilitet Acetonitril/vatten
Lösningsmedel Acetonitril/vatten
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Tvärbindning Octadecyl
Kolumnformat Skyddskolonn
För användning med (applikation) För smärtstillande medel, penicillinantibiotika, nukleinsyrabaser
Teknik HPLC
Partikelform Sfärisk
Hydrofobicitet Ja
Endcapped Ja
USP typ L1