Läs mer
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C8 Gravity HPLC-kolonn
Produktkod. 12695979 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Längd (metrisk):
75 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12695979
Brand: Macherey-Nagel™ 760759.20
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kolumnformat: Analytisk kolumn; Kolbelastning: 11 %; Porstorlek: 110Å ; Kolumnfas: Omvänd fas
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Tvärbindning Monomer oktyl
Diameter (metrisk) 2 mm
För användning med För LC/MS och HPLC
Hydrofobicitet Nej
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 13050 psi (900 bar)
Partikelform Sfärisk
Partikelstorlek 1.8μ m
pH 1 till 11
Porstorlek 110Å
Kvantitet 1 st
Lösningsmedel Acetonitril/vatten
Ytarea 340 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L7
Stationär fas C8 Gravity
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 11%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Material Rostfritt stål
Typ EC-kolumn
Teknik HPLC, LC/MS