Läs mer
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC HPLC-kolumn
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Längd (metrisk):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
1.8μ m
5 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnkemi | Kiseldioxid |
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Tvärbindning | Ammonium |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Flödeshastighet | 1 ml/min |
| För användning med | För HPLC, GC, TLC , SPE |
| Funktionalitet/Interaktionstyp | Hydrofil |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Max. Tryck | 8700 psi (600 bar) |
| Mobilfaskompatibilitet | 80:20 Acetonitril/vatten |
| Visa mer |