Läs mer
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC HPLC-kolumn
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Längd (metrisk):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
1.8μ m
5 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Tvärbindning | Ammoniumsulfonsyra |
| Diameter (metrisk) | 2 mm |
| För användning med | För hydrofil interaktionskromatografi |
| Funktionalitet/Interaktionstyp | Hydrofil interaktion |
| Hydrofobicitet | Ja |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Max. Tryck | 13050 psi (900 bar) |
| Partikelform | Sfärisk |
| Partikelstorlek | 1.8μ m |
| Visa mer |