Läs mer
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC HPLC-kolumn
Produktkod. 12738872 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Längd (metrisk):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
1.8μ m
5 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12738872
Brand: Macherey-Nagel™ 760551.30
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kolumnformat: Analytisk kolumn; Kolbelastning: 7%; Porstorlek: 110Å ; Kolumnfas: HILIC
Specifikationer
Kolumnkemi Kiseldioxid
Kolumnformat Analytisk kolonn
Tvärbindning Ammonium
Diameter (metrisk) 3 mm
Flödeshastighet 1 ml/min
För användning med För HPLC, GC, TLC , SPE
Funktionalitet/Interaktionstyp Hydrofil
Längd (metrisk) 125 mm
Max. Tryck 8700 psi (600 bar)
Mobilfaskompatibilitet 80:20 Acetonitril/vatten
Partikelform Sfärisk
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8,5
Porstorlek 110Å
Lösningsmedel HILISK
Ytarea 340 m² /g
Temperatur 60 °C
Stationär fas Ammonium/sulfonsyramodifierad kiseldioxid
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 7%
Kolumntyp HILISK
Endcapped Nej
Fas HILISK
Material Rostfritt stål
Typ EC-kolumn
Teknik Analytisk HPLC