Läs mer
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC HPLC-kolumn
Produktkod. 12747840 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Längd (metrisk):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
1.8μ m
5 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12747840
Brand: Macherey-Nagel™ 760525.20
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kolumnformat: Analytisk kolumn; Kolbelastning: 7%; Porstorlek: 110Å ; Kolumnfas: HILIC
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Tvärbindning Ammoniumsulfonsyra
Diameter (metrisk) 2 mm
För användning med För hydrofil interaktionskromatografi
Funktionalitet/Interaktionstyp Hydrofil interaktion
Hydrofobicitet Ja
Längd (metrisk) 75 mm
Max. Tryck 13050 psi (900 bar)
Partikelform Sfärisk
Partikelstorlek 1.8μ m
pH 2 till 8,5
Porstorlek 110Å
Kvantitet 1 st
Lösningsmedel Acetonitril/vatten
Ytarea 340 m² /g
Temperatur 60 °C
Stationär fas Ammonium/sulfonsyramodifierad kiseldioxid
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 7%
Kolumntyp HILISK
Endcapped Nej
Fas HILISK
Material Rostfritt stål
Typ EC-kolumn
Teknik Hydrofil interaktion, analytisk, preparativ kromatografi, LC/MS