Läs mer
Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ HILIC-kolonn för HPLC, 3 μm partiklar
Produktkod. 10480864 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Längd (metrisk):
50 mm
100 mm
125 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
4.6 mm
Flödeshastighet:
0,15 ml/min
0,34 ml/min
0,8 ml/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10480864
Brand: Macherey-Nagel™ 760531.30
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Idealisk för analytiska HPLC-applikationer med hydrofila föreningar. Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ HILIC-kolonn för HPLC, μ3 m partiklar är en EC-standardkolonn med hög ren kiseldioxidfas. Pelarna finns i en mängd olika diametrar och längder.
Denna produkt är lämplig för hydrofil interaktionskromatografi (HILIC) applikationer. Den har en mycket ren ammonium/sulfonsyra-modifierad kiseldioxidfas med en 80:20 acetonitril-vatteneluent. Dessa EC-standardkolonner har en partikelstorlek på 3 μm och används i analytisk HPLC.
  • Idealisk för reproducerbar och stabil kromatografi av högpolära analyter
  • Lämplig för analytiska och förberedande applikationer
  • Mycket kort kolonnkonditioneringsperiod
  • Används med hydrofila föreningar, såsom: organiska polära syror och baser, polära naturliga föreningar, nukleosider, oligonukleotider, aminosyror, peptider, vattenlösliga vitaminer
Specifikationer
Kolumnkemi Ammonium/sulfonsyra
Kolumnformat Analytisk kolonn
Tvärbindning Ammonium/sulfonsyra
Diameter (metrisk) 3 mm
Flödeshastighet 0,34 ml/min
För användning med För reproducerbar och stabil kromatografi av högpolära analyter
Funktionalitet/Interaktionstyp Hydrofobisk
Hydrofobicitet Ja
Längd (metrisk) 125 mm
Max. Tryck 8700 psi (600 bar)
Mobilfaskompatibilitet 80:20 Acetonitril/vatten
Partikelform Sfärisk
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 till 8,5
Porstorlek 110Å
Porvolym 0.9 mL/g
Kvantitet 1 st
Lösningsmedel 80:20 Acetonitril/vatten
Ytarea 340 m² /g
Temperatur 60 °C
Stationär fas Ammonium/sulfonsyramodifierad kiseldioxid
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 7%
Kolumntyp HILISK
Endcapped Nej
Fas HILISK
Material Rostfritt stål
Typ EC-kolumn