Läs mer
Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ HILIC-kolonn för HPLC, 3 μm partiklar
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Längd (metrisk):
50 mm
100 mm
125 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
4.6 mm
Flödeshastighet:
0,15 ml/min
0,34 ml/min
0,8 ml/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Denna produkt är lämplig för hydrofil interaktionskromatografi (HILIC) applikationer. Den har en mycket ren ammonium/sulfonsyra-modifierad kiseldioxidfas med en 80:20 acetonitril-vatteneluent. Dessa EC-standardkolonner har en partikelstorlek på 3 μm och används i analytisk HPLC.
- Idealisk för reproducerbar och stabil kromatografi av högpolära analyter
- Lämplig för analytiska och förberedande applikationer
- Mycket kort kolonnkonditioneringsperiod
- Används med hydrofila föreningar, såsom: organiska polära syror och baser, polära naturliga föreningar, nukleosider, oligonukleotider, aminosyror, peptider, vattenlösliga vitaminer
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnkemi | Ammonium/sulfonsyra |
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Tvärbindning | Ammonium/sulfonsyra |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Flödeshastighet | 0,8 ml/min |
| För användning med | För reproducerbar och stabil kromatografi av högpolära analyter |
| Funktionalitet/Interaktionstyp | Hydrofobisk |
| Hydrofobicitet | Ja |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Max. Tryck | 8700 psi (600 bar) |
| Visa mer |