Läs mer
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ NH2-RP HPLC EC Guard Columns
1795.00 SEK
Specifikationer
Kolbelastning | 2.5% |
---|---|
Längd (metrisk) | 4 mm |
Porstorlek | 100Å |
Typ | EC Guard Column |
Stationär fas | NUCLEODUR™ NH2-RP |
Produktkod | Brand | Diameter (metrisk) Inre | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Diameter (metrisk) Inre | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
12798982
|
Macherey-Nagel™
761953.30 |
3 mm |
1795.00 SEK
Varje |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
12758982
|
Macherey-Nagel™
761951.20 |
2 mm |
1795.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 03-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
Specifikationer
2.5% | |
100Å | |
NUCLEODUR™ NH2-RP | |
Acetonitril/vatten | |
Aminopropyl | |
Polära föreningar under RP-förhållanden och kolväten under NP-förhållanden | |
Sfärisk | |
L8 |
4 mm | |
EC Guard Column | |
Acetonitril/vatten | |
Kiseldioxid | |
Skyddskolonn | |
HPLC | |
Nej |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ NH2-RP HPLC EC Guard Columns