Läs mer
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ PFP omvänd fas HPLC-kolonn, 1.8μ m, 3 mm x 100 mm
Produktkod. 12793451 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Längd (metrisk):
100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12793451
Brand: Macherey-Nagel™ 760436.30
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kolumnformat: Analytisk kolumn; Kolbelastning: 8%; Porstorlek: 110Å ; Kolumnfas: Omvänd fas
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Tvärbindning Pentafluorfenyl-propyl
Diameter (metrisk) 3 mm
För användning med För LC/MS och HPLC
Funktionalitet/Interaktionstyp Polära(H-bindningar), Dipol-dipol, pp, Hydrofoba interaktioner
Längd (metrisk) 100 mm
Max. Tryck 11600 psi (800 bar)
Partikelform Sfärisk
Partikelstorlek 1.8μ m
pH 1 till 9
Porstorlek 110Å
Kvantitet 1 st
Lösningsmedel Acetonitril/vatten
Ytarea 340 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L43
Stationär fas PFP (Pentafluorfenylpropyl)
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 8%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Material Rostfritt stål
Typ EC-kolumn
Teknik HPLC, LC/MS