Läs mer
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Fenyl/hexyl omvänd fas HPLC-kolonn, 3μ m, 2 mm x 50 mm
Produktkod. 13208149 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Längd (metrisk):
50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13208149
Brand: Macherey-Nagel™ 760573.20
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Kolumnformat: Analytisk kolumn; Kolbelastning: 10 %; Porstorlek: 110Å ; Kolumnfas: Omvänd fas
Spezifikation
Kolumnkemi Fenyl-hexyl
Kolumnformat Analytisk kolonn
Tvärbindning Fenyl-hexyl
Diameter (metrisk) 2 mm
För användning med För aromatiska och omättade föreningar, polära föreningar som läkemedel, antibiotikaapplikation
Funktionalitet/Interaktionstyp Hydrofobisk
Hydrofobicitet Ja
Längd (metrisk) 50 mm
Max. Tryck 8700 psi (600 bar)
Mobilfaskompatibilitet Acetonitril/vatten
Partikelform Sfärisk
Partikelstorlek 3 μm
pH 1 till 10
Porstorlek 110Å
Porvolym 0.9 mL/g
Kvantitet 1 st
Lösningsmedel Acetonitril/vatten
Ytarea 340 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L11
Stationär fas Fenyl/hexyl
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 10%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Material Rostfritt stål
Typ EC-kolumn
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt