Läs mer
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ SiOH HPLC-kolonner
Kolumnformat: Analytisk kolumn; Porstorlek: 110Å ; Kolumnfas: Normal fas
Brand: Macherey-Nagel™ 760173.46
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Specifikationer
Kiseldioxid med hög renhet | |
Kiseldioxid med hög renhet | |
För analytisk och preparativ separation av polära och midpolära föreningar | |
250 mm | |
<10 ppm | |
Sfärisk | |
2 till 8 | |
0.9 mL/g | |
n-heptan | |
60 °C | |
Kiseldioxid | |
Normal fas | |
Normal fas | |
EC-kolumn |
Analytisk kolonn | |
4.6 mm | |
Polär och mellanpolär | |
8700 psi (600 bar) | |
n-heptan | |
3 μm | |
110Å | |
1 st | |
340 m² /g | |
L3 | |
Kiseldioxid | |
Nej | |
Rostfritt stål | |
Analytisk HPLC |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 8
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ SiOH HPLC-kolonner > Längd: 250mm
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering