Läs mer
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Sphinx RP HPLC Columns
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Längd (metrisk):
75 mm
Diameter (metrisk):
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnkemi | Octadecyl och Propylphenyl |
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Tvärbindning | Octadecyl och Propylphenyl |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Flödeshastighet | 1 ml/min |
| För användning med | För kinolonantibiotika, sulfonamider, xantiner, separering av substituerade aromatiska ämnen |
| Funktionalitet/Interaktionstyp | pp-interaktioner |
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Max. Tryck | 8700 psi (600 bar) |
| Mobilfaskompatibilitet | Acetonitril/vatten |
| Visa mer |