Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoFast 96 PCR, 96-brunnars ultrafiltreringssats för PCR-rensning
Produktkod. 10405703
Change view
Kvantitet:
384 Förberedelser
Förpackningsstorlek:
384 reaktioner
Produktkod. Kvantitet unitSize
10405703 384 Förberedelser 384 reaktioner
1 options
Produktkod. 10405703 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 743500.4
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kostnads- och tidseffektiv 96-brunnars ultrafiltreringssats för PCR-rensning.
NucleoFast Tekniken är baserad på ett effektivt avlägsnande av föroreningar med hjälp av ultrafiltrering, vilket eliminerar behovet av bindnings- eller elueringssteg. NucleoFast finns i praktiskt kitformat, inklusive NucleoFast 96 PCR-plattor, nödvändiga buffertar och förbrukningsmaterial.
Under NucleoFast 96 PCR-procedur PCR-provet appliceras på ultrafiltreringsmembranet. Under vakuum eller centrifugering filtreras föroreningar till avfall. PCR-produkterna kan utvinnas från membranet efter tillsats av vatten eller buffert och en kort inkubation. Blandning för återvinning av PCR-produkterna är valfritt. Protokollet kan antingen utföras manuellt på ett vakuumförgreningsrör, en mikrotiterplattcentrifug eller automatiserat på vanliga laboratoriearbetsstationer. NucleoFast är lätt att anpassa till robotplattformar eftersom varken centrifugering eller återmontering av vakuumkammaren krävs under körningen. Klara att köra protokoll finns tillgängliga– för ytterligare information kontakta vårt tekniska supportteam.Kitkomponenter: NucleoFast PCR-plattor, uppsamlingsplattor (U-botten) inklusive limtätning, buffertar.
  • Ultrafiltreringsteknik
  • Återhämtning: 40 till 95 %
  • Provmaterial: 20 till 300μ L
  • Återvinningsvolym: 25 till 100μ L
  • Bearbetning: manuell eller automatiserad, vakuum eller centrifugering
  • Beredningstid: 20 min./platta (PCR-reaktioner på 25μ L)
  • Format: 96 brunnsplattor
Specifikationer
Innehåll och lagring 18 till 25 °C
Formatera 96-brunnars tallrik
Kvantitet 384 Förberedelser
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)