Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoMag 384 Plant kit för DNA-rening från växter
Beskrivning
- Optimerad för bearbetning med hög genomströmning i ett format med 384 brunnar
- Effektiv rening av DNA från upp till 30 mg provmaterial
- Lämplig för en mängd olika växtarter
- Typiska tillämpningar nedströms: PCR, Southern blotting, någon form av enzymatisk reaktion
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 0,2μ g/μ L pärlor |
| Isoleringsteknik | Magnetisk pärla |
| Provtyp | Växtvävnad |
| Effektivitet | 0,2μ g/μ L pärlor Bindningskapacitet |
| Antal reaktioner | 4 x 384 |
| Provvolym | <30 mg våtvikt |
| Testtid | 40-120 min/96 förberedelser (exkl. provlys); 60 min/ 384 förberedelser (exkl. provlysering) |
| Avkastning | Beroende på provkälla, lagring och kvalitet |
| Form | Mycket reaktiva superparamagnetiska pärlor |
Endast för forskning