Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoMag Tissue and Trace kit för DNA-rening
Produktkod. 12788662
Change view
Antal reaktioner:
1 x 96
24 x 96
4 x 96
Förpackningsstorlek:
2304 reaktioner
384 reaktioner
96 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
12788662 4 x 96 384 reaktioner
12798672 1 x 96 96 reaktioner
12778662 24 x 96 2304 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12788662 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 744300.4
 Begränsad artikel
I lager
Flexibel magnetisk pärlbaserad rening av DNA från ett brett urval av prover och flexibel magnetisk pärlbaserad isolering av DNA från kriminaltekniska spår.
NucleoMag 96 Tissue är designad för snabb parallell rening av genomiskt DNA från djurvävnader, cellkulturer och bakterier i ett format med 96 brunnar. NucleoMag 96 Trace är designad för rening av DNA från kriminaltekniska prover (t.ex. buckala pinnar, torkade blodfläckar, cigarettfilter). NucleoMag 96 Plant är designad för rening av genomiskt DNA från växtvävnader i ett format med 96 brunnar.
Den magnetiska pärlteknologin ger ett slutet system och därför minskar risken för korskontaminering avsevärt NucleoMag Tekniken kan enkelt anpassas till vanliga laboratorieautomationsplattformar. Den kan användas antingen med statiska stiftseparatorer (t NucleoMag SEP) eller magnetiska separatorer integrerade i robotarbetsstationer.
Kitkomponenter:
  • NucleoMag 96 Vävnad– NucleoMag B-pärlor, buffertar, Proteinas K
  • NucleoMag 96 Spåra– NucleoMag B-pärlor, buffertar, Proteinas K
  • NucleoMag 96 Anläggning– NucleoMag C-pärlor, buffertar.
Snabb, ekonomisk rening av genomiskt DNA med hjälp av mycket reaktiva superparamagnetiska pärlor, lätt anpassade till automatiserad användning.
  • Provstorlek: NucleoMag 96 Vävnad– upp till 20 mg djurvävnad, 1 x 10 7 celler eller bakterier NucleoMag 96 Spåra– buckala pinnar, torkade blodfläckar, cigarettfilter NucleoMag 96 Anläggning– 20 mg till 50 mg växtvävnad
  • Typisk avkastning: NucleoMag 96 Vävnad/växt– 10 μg till 20 μg DNA NucleoMag 96 Spåra– 1 μg till 3 μg DNA
  • En 260/280≥ 1,6 till 1,9
  • Koncentration av prov möjlig
  • Fullständigt avlägsnande av PCR* inhibitorer
  • Små elueringsvolymer (≥ 50 μL)
  • Utbytet beror inte på elueringsvolymen
  • DNA redo att användas i nedströmsapplikationer
  • Bindningskapacitet: 0,4 μg DNA perμ L av NucleoMag pärlupphängning
  • Storlek på pärlor: 1 μm till 3 μm
  • Minskad överföring av pärlor
För manuell och automatiserad rening av gDNA från ett brett spektrum av källor.
Specifikationer
Kapacitet 0,4μ g/μ L pärlor
Isoleringsteknik Magnetisk pärla
För användning med (applikation) För manuell och automatiserad isolering av DNA
Antal reaktioner 4 x 96
Produkttyp NucleoMag™ 96 B-Bead
Provvolym <20 mg mänsklig/djurvävnad,< 106 celler
Testtid 120 min.
Avkastning 10 till 20 μg
Form Mycket reaktiva superparamagnetiska pärlor
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoMag 96 Tissue
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta vatten grundligt efter användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol (denatured with 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU), sodium perchlorate, proteinase K (origin: tr
Produkttitel
Välj ett problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.