Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoMag Växtsats för DNA-rening från växter
Description
Efter lysering av blodkropparna binds genomiskt DNA selektivt till NucleoMag Blodpärlor. Föroreningar tvättas bort och DNA:t kan elueras från pärlorna under lågsaltförhållanden. Eftersom den magnetiska pärlteknologin ger ett slutet system (ingen överföring av prov från en brunn till en annan är nödvändig under beredningen) minskar risken för korskontaminering avsevärt. De NucleoMag Tekniken kan enkelt anpassas till vanliga laboratorieautomationsplattformar. Den kan användas antingen med statiska stiftseparatorer (t. NucleoMag SEP) eller magnetiska separatorer integrerade i robotarbetsstationer.Satskomponenter: NucleoMag B-pärlor, elueringsplatta (u-botten), buffertar. Kontakta vårt tekniska supportteam för ytterligare information om denna produkt.
- Magnetisk pärlteknik
- Utbyte: 1 μg till 4 μg
- Provmaterial: 100 μL helblod
- Elueringsvolym: 25 μL till 100 μL
- Bindningskapacitet: 0,4 μL/1 L μpärlor
- Förberedelsetid: 120 min./96 förberedelser
- Fragmentstorlek: 300bp till 30kb
- Format: superparamagnetiska pärlor (storlek på pärlor: 1 μm till 3 μm)
Specifications
Specifications
| Kapacitet | 0,4μ g/μ L pärlor |
| Isoleringsteknik | Magnetisk pärla |
| För användning med (applikation) | För manuell och automatiserad isolering av DNA |
| Antal reaktioner | 4 x 96 |
| Produkttyp | NucleoMag™ 96 C-Bead |
| Testtid | 120 min. |
| Avkastning | 10 till 20 μg |
| Form | Mycket reaktiva superparamagnetiska pärlor |
Safety and Handling
Product Identifier
- NucleoMag 96 Plant
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: dodecyl sulfate, sodium salt / 2-propanol / ethanol, sodiumperchlorate