Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoMag Vävnadskit för DNA-rening från celler och vävnad
:
Antal reaktioner: 1 x 96
Beskrivning
NucleoMag 96 Tissue är designad för snabb parallell rening av genomiskt DNA från djurvävnader, cellkulturer och bakterier i ett format med 96 brunnar. NucleoMag 96 Trace är designad för rening av DNA från kriminaltekniska prover (t.ex. munstycken, torkade blodfläckar, cigarettfilter). NucleoMag 96 Plant är designad för rening av genomiskt DNA från växtvävnader i ett format med 96 brunnar. Den magnetiska pärlteknologin ger ett slutet system och därför minskar risken för korskontaminering avsevärt. De NucleoMag Tekniken kan enkelt anpassas till vanliga laboratorieautomationsplattformar. Den kan användas antingen med statiska stiftseparatorer (t NucleoMag SEP) eller magnetiska separatorer integrerade i robotarbetsstationer. Kitkomponenter: NucleoMag 96 Vävnad– NucleoMag B-pärlor, buffertar, Proteinas K; NucleoMag 96 Spåra– NucleoMag B-pärlor, buffertar, Proteinas K; NucleoMag 96 Anläggning– NucleoMag C-pärlor, buffertar.
- Snabb, ekonomisk rening av genomiskt DNA med hjälp av mycket reaktiva superparamagnetiska pärlor, lätt anpassade för automatiserad användning
- Provstorlek: NucleoMag 96 Vävnad– upp till 20 mg djurvävnad, 1 x 10 7 celler eller bakterier NucleoMag 96 Spåra– buckala pinnar, torkade blodfläckar, cigarettfilter NucleoMag 96 Anläggning– 20 mg till 50 mg växtvävnad
- Typisk avkastning: NucleoMag 96 Vävnad/växt– 10 μg till 20 μg DNA NucleoMag 96 Spåra– 1 μg till 3 μg DNA
- En 260/280≥ 1,6 till 1,9
- Koncentration av prov möjlig
- Fullständigt avlägsnande av PCR* inhibitorer
- Små elueringsvolymer (≥ 50 μL)
- Utbytet beror inte på elueringsvolymen
- DNA redo att användas i nedströmsapplikationer
- Bindningskapacitet: 0,4 μg DNA perμ L av NucleoMag pärlupphängning
- Storlek på pärlor: 1 μm till 3 μm
- Minskad överföring av pärlor För manuell och automatiserad rening av gDNA från ett brett utbud av källor.
Specifikationer
Specifikationer
| Buffert | Ja |
| Kapacitet | 0,4μ g/μ L pärlor |
| Slutlig produkttyp | NucleoMag 96 Vävnad |
| Antal reaktioner | 1 x 96 |
| Sondlängd | 300 till 50 bp till kbp |
| Produkttyp | NucleoMag 96 Vävnad |
| Provvolym | <20 mg mänsklig/djurvävnad,< 106 celler |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- NucleoMag 96 Tissue
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol (denatured with 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU), sodium perchlorate; proteinase K (origin: tr