Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoMag Blood Prefilled Plates for DNA Purification from Blood
Beskrivning
- NucleoMag Blood 200 μL Prefilled Plates are compatible with the MN extraction robots MagnetaPure 32 Plus and IsoPure Mini.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Blood |
| Kapacitet | 0.4 μg/μL Beads |
| Innehåll och lagring | 96 Preps |
| Formatera | Beads |
| Isoleringsteknik | Kulor |
| Provtyp | Blood |
| Elueringsvolym | 100 μL |
| Slutlig produkttyp | DNA |
| För användning med (applikation) | Isolation of DNA |
| Antal reaktioner | 96 Preps |
| Visa mer |