Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoMag DNA-bakterier för DNA-rening från bakterier och jäst
Beskrivning
- Automationsvänlig lösning för mikrobiella prover
- Miljömässigt hållbar bufferkemi– inga kaotropiska salter
- Kombinera med MN Bead Tubes för bearbetning av enstaka prov eller MN 96 Bead Plates för hög genomströmning av provavbrott
- Flytande Proteinase K och Flytande RNase A för enkel hantering
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 0,4μ g/μ L pärlor |
| Koncentration | Beroende på mängd och kvalitet på provet |
| Innehåll och lagring | 18 °C till 25 °C |
| Isoleringsteknik | Magnetisk pärla |
| Provtyp | Djurvävnad, Bakterier, Svampar, Mänsklig vävnad, Insekter |
| Elueringsvolym | 50 till 120μ L |
| För användning med (applikation) | Enzymatiska reaktioner, NGS , PCR, RT-PCR, Southern Blotting |
| Antal reaktioner | 384 Förberedelser |
| Provvolym | <40 mg insekter,< 40 mg (108-109) bakterier,< 30 mg svamp,< 30 mg lipidrik vävnad,< 40 mg andra vävnader |
| Mål | DNA |
| Visa mer |