Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoMag DNA-bakterier för DNA-rening från bakterier och jäst
Produktkod. p-7193975
Antal reaktioner:
384 Förberedelser
96 Förberedelser
Produktkod. 16475199
Brand: Macherey-Nagel™ 744310.1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Magnetiska pärlor baserat kit för isolering av genomiskt DNA från bakterier och jäst.
  • Automationsvänlig lösning för mikrobiella prover
  • Miljömässigt hållbar bufferkemi– inga kaotropiska salter
  • Kombinera med MN Bead Tubes för bearbetning av enstaka prov eller MN 96 Bead Plates för hög genomströmning av provavbrott
  • Flytande Proteinase K och Flytande RNase A för enkel hantering
Specifikationer
Kapacitet 0,4μ g/μ L pärlor
Koncentration Beroende på mängd och kvalitet på provet
Innehåll och lagring 18 °C till 25 °C
Isoleringsteknik Magnetisk pärla
Provtyp Djurvävnad, Bakterier, Svampar, Mänsklig vävnad, Insekter
Elueringsvolym 50 till 120μ L
För användning med (applikation) Enzymatiska reaktioner, NGS , PCR, RT-PCR, Southern Blotting
Antal reaktioner 96 Förberedelser
Provvolym <40 mg insekter,< 40 mg (108-109) bakterier,< 30 mg svamp,< 30 mg lipidrik vävnad,< 40 mg andra vävnader
Mål DNA
Testtid 40 till 120 min/96 förberedelser (exkl. lysering)
Avkastning Beroende på mängd och kvalitet på provet
Form Magnetiska kulor