Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoMag DNA Food kit för DNA-rening från mat
Beskrivning
NucleoMag™ DNA matpaket
- DNA-extraktion från livsmedel och foder för t.ex. artidentifiering, GMO-detektion
- Få även små mängder av delvis nedbrutet DNA från komplexa matriser
- Extraktion av DNA från kontaminerande bakterier (matsäkerhet)
- Kit-kemi tillåter full provflexibilitet
- Manuell eller automatiserad isolering av DNA
- Typisk nedströmsapplikation: PCR i realtid
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 0,4μ g/μ L pärlor |
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur (18-25° C) |
| Isoleringsteknik | Magnetisk pärla |
| Provtyp | Foder, Mat |
| Effektivitet | Bindningskapacitet: 0,4μ g/μ L pärlor |
| Elueringsvolym | Elueringsvolym: 50 - 200μ L |
| För användning med (utrustning) | Magnetisk separator |
| För användning med (applikation) | Isolering av DNA från livsmedel och foder |
| Inkluderar | NucleoMag B-pärlor, buffertar, proteinas K |
| Antal prover | 1 x 96 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- NucleoMag DNA Food (1x96)
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidium hydrochloride, 2-propanol, EDTA, ethanol, tris(hydroxymethyl) aminomethane