Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoMag DNA Forensic kit för DNA-rening från kriminaltekniska spår
Produktkod. 15717317
Change view
Antal: 4 x 96 Preps
Produktkod.
15717317 Antal: 4 x 96 Preps
1 options
Produktkod. 15717317 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 744660.4
 Begränsad artikel
I lager
Flexibel magnetisk pärlbaserad isolering av DNA från kriminaltekniska spår.
NucleoMag™ DNA Forensic
  • Utmärkt DNA-renhet från alla ärendeprover
  • Enhetligt buffertsystem för analys med hög genomströmning (NucleoMag™ DNA Forensic) och enstaka provanalys (NucleoSpin™ DNA Forensic)
  • Överensstämmelse med ISO 18385 för tveklöst DNA-profilering
  • Manuell och automatiserad isolering av DNA från ärendeprover, kontaktspår (t.ex. torkade blodfläckar, cigarettfilter, pinnar)
  • Tillämpningar: STR-analys, qPCR, någon form av enzymatisk reaktion
Specifikationer
Kapacitet 0,4μ g/μ L pärlor
Koncentration <1 ng/μ L
Innehåll och lagring Rumstemperatur (18-25° C)
Isoleringsteknik Magnetisk pärla
Provtyp Exempel på fallarbete, Kontakta Traces
Effektivitet Bindningskapacitet: 0,4μ g/μ L pärlor
Elueringsvolym Elueringsvolym: 25 - 50μ L
För användning med (utrustning) Magnetisk separator, separeringsplatta
För användning med (applikation) Isolering av genomiskt DNA från rättsmedicinska prover
Inkluderar NucleoMag F-pärlor, buffertar, flytande proteinas K, reduktionsmedel TCEP
Antal reaktioner 4 x 96 beredningar
Avkastning 1 - 3μ g (från buckala pinnar)
Form Mycket reaktiva superparamagnetiska pärlor
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoMag DNA Forensic (4x96)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidium thiocyanate, 2-propanol, guanidium hydrochloride,ehanol