Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoMag cfDNA-kit för cellfri DNA-rening från plasma
Produktkod. 15899147
Antal reaktioner:
4 x 48 Förberedelser
48 Förberedelser
Förpackningsstorlek:
192 reaktioner
48 reaktioner
Produktkod. 15899147
Brand: Macherey-Nagel™ 744550.1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Flexibel magnetisk pärlbaserad rening av cellfritt DNA från 1 –10 mL blodplasma.
NucleoMag™ DNA-plasma
  • Konsekvent cirkulerande cellfri återhämtning från –1 10 mL plasmaprover
  • Manuell och automatiserad isolering
  • Effektiv rening av fragmenterat DNA så lite som 50 bp
  • Ingen PCR-hämning oavsett din föredragna provvolym
  • Humana plasmaprover härledda från EDTA-blodtagningsrör eller cellfritt DNA BCT
  • För analys av flytande biopsi, NGS , qPCR, ddPCR
Specifikationer
Kapacitet 0,3μ g/μ L pärlor
Innehåll och lagring Rumstemperatur (18-25° C)
Isoleringsteknik Magnetisk pärla
Provtyp Humant EDTA/cellfritt DNA BCT™ Plasma
Effektivitet Bindningskapacitet: 0,3μ g/μ L pärlor
Elueringsvolym Elueringsvolym: 50 - 200μ L
För användning med (utrustning) Magnetisk separator, separeringsplatta
För användning med (applikation) Isolering av cellfritt DNA från plasma
Inkluderar NucleoMag P-pärlor, buffertar, flytande proteinas K
Antal reaktioner 48 Förberedelser
Renhet A 260 /A 280 : 1,6 - 1,9
Provvolym 1 - 10 mL
Testtid 60 min/24 förberedelser
Avkastning Beror på provkälla, lagring och kvalitet
Form Mycket reaktiva superparamagnetiska pärlor