Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoMag DNA/RNA Vattenkit för vatten- och luftprover
Produktkod. 16397455
Antal reaktioner:
1 x 96
4 x 96
UN 1993 Brandfarlig vätska, nr (2-propanol, etanolblandning) Kemikalieklass 3 Produktgrupp II
Produktkod. 16397455
Brand: Macherey-Nagel™ 744220.1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
UN 1993 Brandfarlig vätska, nr (2-propanol, etanolblandning) Kemikalieklass 3 Produktgrupp II
Flexibel magnetisk pärlbaserad isolering av DNA och RNA från vatten- och luftprover.
  • Lämplig för olika salt- och sötvattenprover, allt från grumligt till klart samt med luftfilter
  • Minimerad hämning för tillförlitliga resultat
  • Kompatibel med en mängd olika filter och filtreringssystem
  • Kan dessutom kombineras med två olika storlekar av keramiska pärlrör för optimal provlys
  • Manuella och automatiserade procedurer vid rumstemperatur utan reduktionsmedel
  • Typiska nedströmsapplikationer: qPCR, qRT-PCR, NGS
Specifikationer
Kapacitet 0,4μ g/μ L pärlor
Isoleringsteknik Magnetisk pärla
Provtyp Luft, Vatten
Effektivitet 0,4μ g/μ L pärlor Bindningskapacitet
Antal reaktioner 1 x 96
Provvolym 300 bp - 50 kbp fragment
Testtid 40 min för KingFisher Flex (exkl. filtrering och provlys)
Form Mycket reaktiva superparamagnetiska pärlor
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoMag DNA/RNA Water (1x96)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: guanidium thiocyanate, 2-propanol, guanidium hydrochloride,ethanol
Endast för forskning