Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoMag DNA-pinne för DNA-rening från pinnprover
Beskrivning
- DNA-isolering med hög genomströmning för genetisk testning
- Utvecklad för såväl bomull som syntetiska svabbar
- Kombinera med NucleoSpin™ Kriminaltekniska filter för bekväm provförberedelse
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 0,4μ g/μ L pärlor |
| Koncentration | 10 till 30 ng/μ L |
| Isoleringsteknik | Magnetisk pärla |
| Provtyp | Svabba (bomull eller syntet) |
| Effektivitet | 0,4μ g/μ L pärlor teoretisk bindningskapacitet |
| För användning med (utrustning) | COPAN FLOQSwabs™, puritan HydraFlock™ svabbar |
| För användning med (applikation) | Typiska tillämpningar nedströms: qPCR, NGS , STR-analys, någon form av enzymatisk reaktion |
| Antal reaktioner | 1 x 96 |
| Renhet | A260/A280: 1,6 - 1,9 |
| Testtid | 30 min/ 96 förberedelser på KingFisher™ Flex (exklusive lysis) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- NucleoMag DNA Swab (1x96)
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidium hydrochloride, proteinase k, glycerole, ethanol
Endast för forskning