Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoMag kit för städning och storleksval av NGS biblioteksförberedande reaktioner
Produktkod. 15889167
Kvantitet:
5 mL
50 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
50ml
5ml
Produktkod. 15889167
Brand: Macherey-Nagel™ 744970.5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
NucleoMag™ NGS Beads Suspension som möjliggör magnetisk pärlbaserad rengöring och storleksval av NGS biblioteksberedningsreaktioner för användning i Next Gen Sequencing.
NucleoMag™ NGS Rengöring och storlek Välj
  • Rengöring och storleksval går in NGS bibliotekssatser
  • Provinmatning så lite som 17,5 sidor
  • Provvolym på 50μ L till 150μ L
  • Stämbart storleksval 150-800 bp
  • Bekväm magnetisk pärlteknik
  • Lätt att justera för specifika applikationer eller sequencers
  • Optimal skalbarhet för manuell och automatiserad bearbetning
Specifikationer
Innehåll och lagring Kylskåpet vid 4-8° C
Isoleringsteknik Magnetisk pärla
Provtyp Reaktionsblandningar från Common NGS Bibliotekssatser
Elueringsvolym Elueringsvolym: 10-100μ L
För användning med (utrustning) Magnetisk separator; Eluerings- och separationsplattor
För användning med (applikation) NGS städning och storleksval
Inkluderar NucleoMag NGS-pärlor i buffert
Kvantitet 5 mL
Provvolym 17,5 sidor till 5μ g, Ingångsvolym: 50 - 150 μL
Avkastning Typisk återhämtning:≥ 80 %
Form Mycket reaktiva superparamagnetiska pärlor