Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoMag kit för städning och storleksval av NGS biblioteksförberedande reaktioner
Kvantitet:
5 mL
50 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
50ml
5ml
Beskrivning
NucleoMag™ NGS Rengöring och storlek Välj
- Rengöring och storleksval går in NGS bibliotekssatser
- Provinmatning så lite som 17,5 sidor
- Provvolym på 50μ L till 150μ L
- Stämbart storleksval 150-800 bp
- Bekväm magnetisk pärlteknik
- Lätt att justera för specifika applikationer eller sequencers
- Optimal skalbarhet för manuell och automatiserad bearbetning
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Kylskåpet vid 4-8° C |
| Isoleringsteknik | Magnetisk pärla |
| Provtyp | Reaktionsblandningar från Common NGS Bibliotekssatser |
| Elueringsvolym | Elueringsvolym: 10-100μ L |
| För användning med (utrustning) | Magnetisk separator; Eluerings- och separationsplattor |
| För användning med (applikation) | NGS städning och storleksval |
| Inkluderar | NucleoMag NGS-pärlor i buffert |
| Kvantitet | 5 mL |
| Provvolym | 17,5 sidor till 5μ g, Ingångsvolym: 50 - 150 μL |
| Avkastning | Typisk återhämtning:≥ 80 % |
| Visa mer |