Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoMag RNA-kit för magnetisk pärlbaserad RNA-rening
Produktkod. 12883931
Change view
Antal reaktioner:
4 x 96
96
Förpackningsstorlek:
384 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
12883931 96 -
12757790 4 x 96 384 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12883931 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 744350.1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Isolera RNA genom en magnetisk pärla baserad plattform. Macherey Nagel™ NucleoMag™ RNA Kit möjliggör isolering av RNA från vävnads- och cellprover.
Funktioner
  • Enrörsprocedur minimerar risken för korskontaminering
  • Små elueringsvolymer≥ 50 μL
  • Lämplig för manuell och automatiserad bearbetning
  • Rekombinant Dnase ingår
  • Reduktionsmedel TCEP ingår (nrβ -merkaptoetanol behövs)
Användningsområden
  • Snabb manuell och automatiserad småskalig beredning av högrent total-RNA från vävnads- eller cellprover
Specifikationer
Formatera Mycket reaktiva superparamagnetiska pärlor
För användning med (applikation) Snabb manuell och automatiserad småskalig beredning av högrent total-RNA från vävnads- eller cellprover
Inkluderar NucleoMag™ B-pärlor, buffertar, TCEP, RNas-fritt rDNas
Antal reaktioner 96
Produkttyp NucleoMag RNA
RNase Ja
Provstorlek <2 x 106 celler,< 20 mg mänsklig/djurvävnad
Testtid <120 min./96 Reaktion
Avkastning <30 μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoMag RNA
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 4
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanaten,ethanol/tris-(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride, TCEP(