Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoMag SEP
Produktkod. 11992582
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11992582
Brand: Macherey-Nagel™ 744900
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Magnetisk separator, för användning med 96-brunnars plattor
NucleoMag™ kit är baserade på Macherey-Nagels magnetiska pärlteknologi och möjliggör snabb samtidig rening av högkvalitativa nukleinsyror från helblod. Den magnetiska pärlteknologin ger ett slutet system, vilket avsevärt minskar risken för korskontaminering. Satsen och separatorn kan också användas på vanliga vätskehanteringsinstrument, vilket möjliggör fullständig automatisering.
Med hjälp av NucleoMag™ metod är genomiskt DNA selektivt bundet till NucleoMag™ Pärlor. Under tvättning och eluering dispergeras pärlorna fritt i lösning. För att separera pärlorna från lösningen överförs separationsplattan till NucleoMag™ SEP. Pärlorna attraheras av magneten. Under tiden kan tvättbufferten avlägsnas från brunnen eller elueringsbufferten innehållande det renade DNA:t kan återvinnas.
  • Magnetisk pärlteknologi
  • Utbyte: 1 μg till 4 μg
  • Provmaterial: 100 μL helblod
  • Elueringsvolym: 25 μL till 100 μL
  • Bindningskapacitet: 0,4 μL/1 L μpärlor
  • Förberedelsetid: 120 min./96 förberedelser
  • Fragmentstorlek: 300bp till 30kb
  • Format: superparamagnetiska pärlor (storlek på pärlor: 1 μm till 3 μm)
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 Ea., 15 °C till 25 °C
Isoleringsteknik Magnetisk pärla
För användning med (utrustning) NucleoMag™ 96 kit
För användning med (applikation) Snabb manuell rening av nukleinsyror
Produkttyp NucleoMag™ SEP Magnetisk Separator
Kvantitet 1 st