Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoMag Vävnadskit (DNA-rening från celler och vävnad)
Produktkod. 18854360
Change view
Kvantitet:
384 förberedelser
96 förberedelser
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18854360 384 förberedelser
18844360 96 förberedelser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18854360 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 744330.4
 Begränsad artikel
I lager
Strömlinjeformad magnetisk pärl-DNA-rening från ett brett spektrum av cell- och vävnadsprover med hjälp av NucleoMag Tissue Kit.
  • Vävnadskitet NucleoMag kombinerar flexibiliteten och mångsidigheten hos Vävnadsproduktserien med magnetisk pärlbaserad bearbetning.
  • Erbjuder ett automationsvänligt arbetsflöde för DNA-rening.
  • Använder ett enkelt protokoll som är effektivt för ett brett spektrum av provtyper.
  • Kompatibel med en mängd öppna robotplattformar.
Specifications
Kapacitet 0,4 μg/μl Pärlor
Isoleringsteknik Magnetpärla
Provtyp Celler, mänsklig vävnad, djurvävnad
Elueringsvolym 50 till 200 μl
Slutlig produkttyp DNA
För användning med (applikation) DNA-isolering
Produktlinje NucleoMag
Produkttyp NucleoMag Vävnadskit
Kvantitet 384 förberedelser
Renhet 1,6 till 1,9
Provvolym <20 mg mänsklig/djurvävnad, <10 6 celler
Teknik Magnetisk separation
Testtid 40 till 120 min./96 förberedelser
Avkastning 10 till 20 μg (20 mg vävnad)
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • NucleoMag DNA Microbiome (4x96)
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: triethanolamine, 2-propanol, guanidine hydrochloride, ethanol, EDTA