Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoMag Tissue Prefilled Plates for DNA Purification from Cells and Tissues
Produktkod. 30694918
Isoleringsteknik:
Beads
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 30694918
Brand: Macherey-Nagel™ 744302
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
NucleoMag Tissue Prefilled Plates offer a ready-to-use solution for purification of DNA from cells and tissues.
  • The reliable chemistry of our NucleoMag Tissue kit is prefilled into convenient deep-well plates.
  • NucleoMag Tissue Prefilled Plates are compatible with the MN extraction robots MagnetaPure 32 Plus and IsoPure Mini.
  • < 20 mg Human/Animal Tissue, < 106 Cells
Specifikationer
Celltyp Human Tissue, Cells, Animal Tissue
Kapacitet 0.4 μg/μL Beads
Innehåll och lagring 96 Preps
Formatera Beads
Isoleringsteknik Beads
Provtyp Human Tissue,Cells,Animal Tissue
Elueringsvolym 100 μL
Slutlig produkttyp DNA
För användning med (applikation) Isolation of DNA
Antal reaktioner 96 Prep
Produktlinje NucleoMag
Produkttyp Prefilled Plates
Kvantitet 96 Preps
Renhet 1.6 to 1.9
Teknik Magnetic separation