Läs mer
Cytiva Nucleon™ BACC1 Genomic DNA Extraction Kit
Produktkod. 10145834 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
25 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10145834 25 kit Varje
1 options
Produktkod. 10145834 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer RPN8501
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Reagents A and B, 5.0M Sodium Perchlorate, and Nucleon resins.
Nucleon BACC DNA Extraction kits use a Nucleon resin to bind proteins ensuring high yields of high-quality, high molecular weight genomic DNA in only one hour
  • Phenol-free protocol requiring only 30 minutes to complete
  • Low-shearing protocol gives maximum recoveries of high-molecular weight DNA
  • For 50 preps of 1mL of whole blood or cultured cells (1 to 3 x 106 cells/mL)
  • Available in different formats/reaction scales (See 45-000-956 and 45-000-960)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning illustra Nucleon BACC system rapidly extracts high molecular weight DNA from whole blood and cultured cells.
Provtyp Blood, Cell Cultures
För användning med (applikation) Rapid extraction of high-quality, high molecular weight genomic DNA from cell cultures and blood.
Inkluderar Reagents A and B, 5M Sodium Perchlorate and Nucleon™ Resins
Produkttyp illustra Nucleon BACC1
Kvantitet 25 kit
Avkastning < 12 μg DNA/mg tissue
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande vätskor Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .