Innehåller
Reagens A och B, 5,0 M natriumperklorat och nukleonhartser.
- Fenolfritt protokoll som bara tar 30 minuter att slutföra
- Lågskjuvningsprotokoll ger maximal återvinning av högmolekylärt DNA
- För 50 förberedelser av 10 ml helblod (tillräckliga mängder av alla medföljande reagenser)
- Finns i olika format/reaktionsskalor (se 45-000-955 och 45-000-956)
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | illustra Nucleon BACC-systemet extraherar snabbt högmolekylärt DNA från helblod och odlade celler. |
| Formatera | Kit |
| Isoleringsteknik | Organic Extraction |
| Provtyp | Blod, Cellkulturer |
| För användning med (applikation) | Snabb extraktion av högkvalitativt, högmolekylärt genomiskt DNA från cellkulturer och blod. |
| Inkluderar | Reagens A och B, 5M natriumperklorat och Nucleon™ Hartser |
| Produkttyp | illustra Nukleon BACC3 |
| Kvantitet | 50 kit |
| Avkastning | 370-440μ g DNA/mg vävnad |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- illustra DNA Extraction Kit BACC3
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Oxiderande vätskor Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta händerna grundligt efter användning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P330-Skölj munnen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain:
- UNKNOWN ACUTE- procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Innehåller % beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.