Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoProtect RNA-stabiliseringsreagens för celler och vävnader.
Beskrivning
- Samla provet först, hämta RNA senare
- Skydda dina cell- och vävnadsprover från RNA-nedbrytning
- Kompatibel med de flesta RNA-isoleringsmetoder, inkluderar NucleoSpin och NucleoMagRNA-kit samt NucleoZOL
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | ≤24 timmar vid 37 °C,≤ 7 dagar vid 18 till 25 °C,≤ 1 månad vid 4 °C, lång sikt vid -20 °C eller lägre |
| Provtyp | Människans/djurens celler/vävnader (max. 5 mm dia.) |
| För användning med (utrustning) | Säker transport av stabiliserade cell- och vävnadsprover utan torris för efterföljande RNA-isolering |
| För användning med (applikation) | Bevarande av RNA-integritet inom cell- och vävnadsprover (tillämpningar nedströms: qRT-PCR, RNAseq, array-teknologi, etc.) |
| Renhet | Typiskt RIN efter RNA-isolering: 10 för odlade däggdjursceller (t.ex. HeLa); >9 för däggdjur |
| Kvantitet | 50 ml |
| Form | RNA-stabiliseringsreagens för celler och vävnader |