missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Nucleoprotein (396-404)

Produktkod. 16462999
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16462999 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16462999 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP1571

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Nucleoprotein (396-404) is the 396 to 404 fragment of lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV). Nucleoprotein (396-404) is the H-2D(b)-restricted immunodominant epitope and can be used as a molecular model of viral antigen .

Specifikationer

Renhet 98.95%
CAS 158475-79-7
Innehåll och lagring Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Molekylvikt (g/mol) 1078.18 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 1 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 100 mg/mL (92.75 mM∣Need ultrasonic)
Synonym NP 396
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.